Learn More
Deoxyarbutin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deoxyarbutin |
| CAS | 53936-56-4 |
| Summenformel | C11H14O3 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Deoxyarbutin, Phenol, 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-, 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl tetrahydropyranyl ether, 4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol, Deoxyarbutin, 4-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)phenol, 4-Hydroxyphenyl tetrahydropyranyl Ether, 4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H14O3/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11-12H,1-3,8H2 |
| SMILES | Oc1ccc(OC2CCCCO2)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-(oxan-2-yloxy)phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 194.23 |
| Formelmasse | 194.0943 |