Learn More
Desoxybenzoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403244
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11403244 25 g 25 Gramm
11413244 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11403244
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10580.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Deoxybenzoin, is used as a benzoin derivative and as a photoinitiator in vinyl polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Deoxybenzoin, wird als Benzoin-Derivat und als Photoinitiator bei der Vinylpolymerisation verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol, Alkoholen und Ketonen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 451-40-1
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00003081
InChI-Schlüssel OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethan
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxybenzoin
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 319°C to 321°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1072876
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),methanol,alcohols,and ketones.
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%