Learn More
Deoxybenzoin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10407300 25 g 25 Gramm
10306370 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10407300
Marke: Thermo Scientific Acros 111960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 451-40-1 | C14H12O | 196.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 451-40-1
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00003081
InChI-Schlüssel OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylacetophenone, deoxybenzoin, benzyl phenyl ketone, ethanone, 1,2-diphenyl, desoxybenzoin, 1,2-diphenylethan-1-one, phenyl benzyl ketone, benzoin, deoxy, acetophenone, 2-phenyl, deoxy benzoin
PubChem CID 9948
IUPAC-Name 1,2-Diphenylethan
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxybenzoin
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 52.0°C to 57.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 320.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 07, II, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols and ketones
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver