missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deoxycholic Acid-24-13C, CDN

Artikelnummer. 30320595
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30320595

Marke: CDN CDNC40700.05G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Deoxycholic Acid (24-13 C)
CAS 52886-37-0
Summenformel 13 C C23 H40 O4
Menge 0.05 g
Synonym Cholan-24-oic-24-13 C acid, 3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-, Deoxycholic-24-13 C acid, (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic-24-13 C acid, Deoxycholic acid-13 C, Deoxycholic-24-13 C acid, Deoxycholic acid (24-13 C), Deoxycholic acid (24-13 C)
InChI-Formel InChI=1 S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26 H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i22+1
SMILES C[C@H](CC[13 C](=O)O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@@H]4 C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 C[C@H](O)[C@]12 C
IUPAC-Name (4 R)-4-[(3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,12 S,13 R,14 S,17 R)-3,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl](1 ^{13}C)pentanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 393.565
Formelmasse 393.296 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt