Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desoxycholsäure, 98.5-101 %
Artikelnummer. 10616732 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10616732
Marke: Thermo Scientific Chemicals 148140250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Desoxycholsäure, CAS-Nr. 83-44-3, ist eine Gallensäure und ein Metabolit im Blutserum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Desoxycholsäure ist ein Derivat der 5-Beta-Cholan-24-Säure mit Hydroxysubstitutionen an den Kohlenwasserstoffen 3 und 12
•Desoxycholsäure hat die Aufgabe Fette durch Emulgieren und Solubilisieren zu absorbieren
Anwendungen
• Desoxycholsäure kann für die Laboruntersuchung von submentalem Fett verwendet werden
•Desoxycholsäure kann Zellmembranen zerstören
• In Forschungsanwendungen im Labor kann Desoxycholsäure zur Solubilisierung von Proteinen oder als Sekundärstandard verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-44-3
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00003673
InChI-Schlüssel KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxycholic acid
Schmelzpunkt 172°C to 178°C
Farbe Rosa bis Weiß
Glührückstand 0.2 % max.
Verlust bei Trocknung 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10, IV, 1608
Merck Index 15, 2901
Spezifische Drehung +53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
Formelmasse 392.57
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.