Learn More
Thermo Scientific Chemicals Desoxycholsäure, 98.5-101 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Desoxycholsäure ist ein Derivat der 5-Beta-Cholan-24-Säure mit Hydroxysubstitutionen an den Kohlenwasserstoffen 3 und 12
•Desoxycholsäure hat die Aufgabe Fette durch Emulgieren und Solubilisieren zu absorbieren
Anwendungen
• Desoxycholsäure kann für die Laboruntersuchung von submentalem Fett verwendet werden
•Desoxycholsäure kann Zellmembranen zerstören
• In Forschungsanwendungen im Labor kann Desoxycholsäure zur Solubilisierung von Proteinen oder als Sekundärstandard verwendet werden
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Deoxycholic acid |
| Schmelzpunkt | 172°C to 178°C |
| Farbe | Rosa bis Weiß |
| Glührückstand | 0.2 % max. |
| Verlust bei Trocknung | 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 10, IV, 1608 |
| Show More |
Safety and Handling
- Deoxycholic acid
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.