Learn More
Desoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400551
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11400551 25 g 25 Gramm
11410551 100 g 100 Gramm
11420551 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400551 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20061.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Desoxycholsäure wurde in einem modifizierten Verfahren zur Rückgewinnung von 40–80 % eines Proteins aus einer 1µ g/ml-Lösung verwendet. Bildet mit Fettsäure Komplexe. Wird als Emulgator in Lebensmitteln, als Vorstufe bei der Synthese von Cortison und als Gallenblasen-Stimulans verwendet. Es wurde verwendet, um zu untersuchen, wie physiologische Konzentrationen von Ursodeoxycholsäure (Udca) im Vergleich zu Desoxycholsäure (DCA) die Barrierefunktion im Mausintestinalgewebe beeinflussen. Desoxycholsäure wurde in einer Studie verwendet, um einen pH-Responsive-Mechanismus einer Desoxycholsäure und Folat-Co-modifizierten Chitosan-Mizelle unter einer Krebs-Umgebung zu beurteilen. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der dosisabhängigen entzündungshemmenden Wirkung von Ursodeoxycholsäure bei der experimentellen Colitis verwendet.
Löslichkeit
Die freie Säure ist bei 0.044 g/l in Wasser bei 20 °C löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-44-3
Summenformel C24H40O4
Molekulargewicht (g/mol) 392.58
MDL-Nummer MFCD00003673
InChI-Schlüssel KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonym deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
PubChem CID 222528
ChEBI CHEBI:28834
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifications
Chemischer Name oder Material Deoxycholic acid
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 25 g
Beilstein 3219882
Merck Index 14,2899
Löslichkeitsinformationen The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent.
Optische Drehung +54° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 392.58
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • Deoxycholic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Deoxycholic acid