Learn More
Desoxycholsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Deoxycholic acid has been used in a modified procedure to recover 40-80% of a protein from a 1 μg/mL solution. It forms complexes with fatty acid. Used as an emulsifying agent in food, a precursor in the synthesis of cortisone, and a gallbladder stimulant. It has been used to study assess how physiological concentrations of ursodeoxycholic acid (UDCA) vs. deoxycholic acid (DCA) affect barrier function in mouse intestinal tissue. Deoxycholic acid has been used in a study to assess a pH-Responsive Mechanism of a Deoxycholic Acid and Folate Co-Modified Chitosan Micelle under Cancerous Environment. It has also been used in a study to investigate dose-dependent anti-inflammatory effect of ursodeoxycholic acid in experimental colitis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Desoxycholsäure wurde in einem modifizierten Verfahren zur Rückgewinnung von 40–80 % eines Proteins aus einer 1µ g/ml-Lösung verwendet. Bildet mit Fettsäure Komplexe. Wird als Emulgator in Lebensmitteln, als Vorstufe bei der Synthese von Cortison und als Gallenblasen-Stimulans verwendet. Es wurde verwendet, um zu untersuchen, wie physiologische Konzentrationen von Ursodeoxycholsäure (Udca) im Vergleich zu Desoxycholsäure (DCA) die Barrierefunktion im Mausintestinalgewebe beeinflussen. Desoxycholsäure wurde in einer Studie verwendet, um einen pH-Responsive-Mechanismus einer Desoxycholsäure und Folat-Co-modifizierten Chitosan-Mizelle unter einer Krebs-Umgebung zu beurteilen. Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der dosisabhängigen entzündungshemmenden Wirkung von Ursodeoxycholsäure bei der experimentellen Colitis verwendet.
Löslichkeit
Die freie Säure ist bei 0.044 g/l in Wasser bei 20 °C löslich. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Deoxycholic acid |
Schmelzpunkt | 172°C to 176°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3219882 |
Merck Index | 14,2899 |
Löslichkeitsinformationen | The free acid is soluble at 0.044g/L in water at 20°C. Solubility in methanol is almost transparent. |
Optische Drehung | +54° (c=2 in Ethanol) |
Formelmasse | 392.58 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only