Allgemeine Beschreibung
- Das Desoxycholsäure-Natriumsalz ist ein Gallensäure-Choletikum und anionisches Reinigungsmittel, das die Löslichkeit von Fetten für die Darmabsorption ermöglicht
- Die Verbindung ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kortikosteroiden
- In Tiermodellen wurde gezeigt, dass diese Verbindung die Tyrosinphosphorylation von β-Catenin und seine Translokation zum Zellkern fördern kann, was die Aktivierung der β-Catenin-Signalgebung fördert
Anwendungen
- Desoxycholsäure ist hauptsächlich für die Extraktion von Membranrezeptoren, anderen Plasmamembranproteinen, Zellisolierung, Löslichkeit und Isolierung von Fetten und einigen Komponenten biologischer Membranen (in einem aktiven Zustand) nützlich.
- Es wurde für chemische Anwendungen, hauptsächlich für die Elution oder Regeneration bestimmter Arten von Affinitätssäulen, verwendet. Darüber hinaus kann diese Verbindung verwendet werden, um unspezifische Bindungen in der Affinitätschromatographie zu verhindern.
- Es wurde zur Herstellung von Proteinextrakten für das Immunblotting und die Immunpräzipitation radioaktiv markierter Proteine verwendet
- Desoxycholsäure, Natriumsalz wird auch zum Entfernen von Endotoxinen empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deoxycholic acid, sodium salt |
| Farbe | Weiß bis Creme-farben |
| pH | 7.5 to 10 (5% aq. soln.) |
| Verlust bei Trocknung | 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 10, III, 1642 |
| Merck Index | 14, 2899 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Deoxycholic acid, sodium salt
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.