Learn More
Desoxycholsäure Natriumsalz, 99 %, reinst
Artikelnummer. p-3736100 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10104560
Marke: Thermo Scientific Acros 218590250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Desoxycholsäure, Natriumsalz, CAS-Nr. 302-95-4, auch als Natriumdeoxycholat bezeichnet, ist ein biologisches anionisches Gallensäure-Detergens, das besonders für die Unterbrechung und Dissoziation von Proteininteraktionen nützlich ist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Das Desoxycholsäure-Natriumsalz ist ein Gallensäure-Choletikum und anionisches Reinigungsmittel, das die Löslichkeit von Fetten für die Darmabsorption ermöglicht
  • Die Verbindung ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kortikosteroiden
  • In Tiermodellen wurde gezeigt, dass diese Verbindung die Tyrosinphosphorylation von β-Catenin und seine Translokation zum Zellkern fördern kann, was die Aktivierung der β-Catenin-Signalgebung fördert
Anwendungen
  • Desoxycholsäure ist hauptsächlich für die Extraktion von Membranrezeptoren, anderen Plasmamembranproteinen, Zellisolierung, Löslichkeit und Isolierung von Fetten und einigen Komponenten biologischer Membranen (in einem aktiven Zustand) nützlich.
  • Es wurde für chemische Anwendungen, hauptsächlich für die Elution oder Regeneration bestimmter Arten von Affinitätssäulen, verwendet. Darüber hinaus kann diese Verbindung verwendet werden, um unspezifische Bindungen in der Affinitätschromatographie zu verhindern.
  • Es wurde zur Herstellung von Proteinextrakten für das Immunblotting und die Immunpräzipitation radioaktiv markierter Proteine verwendet
  • Desoxycholsäure, Natriumsalz wird auch zum Entfernen von Endotoxinen empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-95-4
Summenformel C24H39NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 414.56
MDL-Nummer MFCD00064139
InChI-Schlüssel FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Synonym sodium deoxycholate
PubChem CID 91810855
SMILES [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxycholic acid, sodium salt
Farbe Weiß bis Creme-farben
pH 7.5 to 10 (5% aq. soln.)
Verlust bei Trocknung 5% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 10, III, 1642
Merck Index 14, 2899
Spezifische Drehung +42° to +46° (20°C, 589nm) (c=2, water)
IUPAC-Name sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]pentanoate
Formelmasse 414.58
Reinheit (%) 98.5 to 102% (on dry substance)
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Deoxycholic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.