missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Deoxypseudouridine

Artikelnummer. 16450057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16450057 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16450057 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101970

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Deoxypseudouridine is a nucleoside analog.

Spezifikation

Molekulargewicht 228.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Reinheit 98.0%
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM)
CAS 39967-60-7
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.