Learn More
MedChemExpress Deoxypseudouridine
Spezifikation
Spezifikation
| Molekulargewicht | 228.2 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Inhalt und Lagerung | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Reinheit | 98.0% |
| Menge | 1 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM) |
| CAS | 39967-60-7 |