Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoesäure, Natriumsalz
Artikelnummer. 10762012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10762012
Marke: Thermo Scientific Chemicals 406250250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68938-01-2
Summenformel C17H15BrFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 50000-100000
MDL-Nummer MFCD00130922
InChI-Schlüssel GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym DNA sodium salt
PubChem CID 73904662
IUPAC-Name (2R)-3-(3-Bromphenyl)-2-[[2-(4-fluorphenyl)acetyl]amino]propansäure
SMILES *
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Farbe Weiß bis Rotbraun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 18% max.