Learn More
Thermo Scientific Chemicals Benzoesäure, Natriumsalz
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deoxyribonucleic acid sodium salt |
| Farbe | Weiß bis Rotbraun |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 25 g |
| Güte | Rein |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verlust bei Trocknung | 18% max. |
| Verpackung | Glasflasche |