Learn More
Invitrogen™ Depemokimab Recombinant Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30282928
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30282928 1 mg 1 Milligramm
30284752 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30282928
Marke: Invitrogen™ MA559224
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Depemokimab is an anti-IL-5 monoclonal antibody that works by binding to interleukin-5 (IL-5), thereby inhibiting its interaction with the IL-5 receptor on the surface of eosinophils, leading to reduced eosinophil activation and survival.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Depemokimab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM Histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1