Learn More
asecos™ Depot PE mit Rollo – Ausführung Kunststoffregal
Artikelnummer. 17896576 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
1050.00 mm
1083.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
17896576 1050.00 mm 1 Stück
17826396 1083.00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17896576 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 40062
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Depot-PE-Behälter mit Rollo-Verschluss ist für die sichere Lagerung von Wasserverunreinigungen zugelassen und weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Säuren und Laugen auf.
  • Mit integrierter Auffangwanne
  • Integrierte Tasche für den Zugang von unten durch Gabelstapler und Gabelstapler
  • Bereit zur Verankerung im Boden (Verankerungsset optional)
  • Sichere Aufbewahrung kleiner und mittelgroßer Behälter
  • Regal mit PE-Regalrahmen und 3 Regalböden
  • Abmessungen der Regalböden B x T (mm): 900 x 590 (PE)
  • Ladekapazität pro Lagerebene: 180 kg
Spezifikation
Farbe Grau
Kapazität (angloamerikanisch) 64,7 gal.
Kapazität (metrisch) 245 L
Material Polyethylen
Typ Entsorgungsbehälter
Länge (angloamerikanisch) 44,88 in.
Länge (metrisch) 1140.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 44,88 in.
Breite (metrisch) 1140.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 81,10 in.
Höhe (metrisch) 2060.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 41,34 in.
Tiefe (metrisch) 1050.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 264.55 lb.
Gewicht (metrisch) 120 kg