Beschreibung
- Mit integrierter Auffangwanne
- Praktische Innenhöhe für sicheres und effizientes Beladen mit einem Gabelstapler oder Gabelstapler
- Integrierte Tasche für den Zugang von unten durch Gabelstapler und Gabelstapler
- Bereit zur Verankerung im Boden (Verankerungsset optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau, Blau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 264,2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 1000 L |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Entsorgungsbehälter |
| Länge (angloamerikanisch) | 125,98 in. |
| Länge (metrisch) | 3200 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 125,98 in. |
| Breite (metrisch) | 3200 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 85,43 in. |
| Mehr anzeigen |