Learn More
Buerkle™ Tiefenkescher, PP/PA, LxB 190x430 mm, TeleSchöpfer
Artikelnummer. 10014804 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
190 x 430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10014804
Marke: Buerkle™ 53545010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tiefenkescher, PP/PA, LxB 190x430 mm, TeleSchöpfer zur Probenahme von Feststoffen und Organismen aus Gewässern. TeleSchöpfer ist ein vielfältiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für verschiedenste Anwendungen.
  • Fangnetz zur Entnahme von festen und organischen Proben aus Wasserläufen
  • TeleScoop ist ein vielseitiges Probenahmesystem mit austauschbaren Werkzeugen für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
  • Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
  • Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
  • PP/PA blau
  • Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Tiefen-Fangnetz
Material Polypropylen
Beschreibung Maschenweite: 2 bis 5 mm, Netztiefe: 250 mm
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 190 x 430 mm
Länge (metrisch) 190 mm
Breite (metrisch) 430 mm