Beschreibung
Dadurch wird sichergestellt, dass der Probennehmer bei jedem Einführen bis zur gleichen gewünschten Tiefe vordringt. Die Eindringtiefe ist somit festgelegt und kann beispielsweise in einem Prüfbericht oder einer Probenahmeanweisung genau dokumentiert werden. Der Tiefenanschlag kann auch ein unbeabsichtigtes Durchstechen während der Probenahme verhindern.
- Ermöglicht standardisierte und damit reproduzierbare Probenahme
- Sehr gute Klemmwirkung dank C-Klemmschraube
- Erhältlich für Durchmesser 25/50 mm, geeignet für viele Probenahmelanzen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probeneinlage |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |