Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenated Glass Containers
Artikelnummer. p-4521632
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
22 mL
60 mL
125 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2.000 ml
Produkttyp:
Behälter
Fläschchen
Gelbe Packerflasche
Packer-Flasche
Probenbehälter
Weithalsflasche
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Anzahl pro Karton:
6
12
24
72
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
72 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp Farbe Anzahl pro Karton unitSize
16204651 4 mL Fläschchen Durchsichtig 72 72 Stück
15669778 22 mL Fläschchen Durchsichtig 72 72 Stück
15589475 60 mL Gelbe Packerflasche Bernsteinfarben 24 24 Stück
12721098 60 mL Probenbehälter Durchsichtig 24 24 Stück
15764022 125 mL Probenbehälter Bernsteinfarben 24 24 Stück
15874747 125 ml Probenbehälter Klar 24 24 Stück
15499014 125 mL Probenbehälter Durchsichtig 24 24 Stück
16401581 125 mL Packer-Flasche Bernsteinfarben 24 24 Stück
15763162 250 mL Probenbehälter Bernsteinfarben 24 24 Stück
15600709 250 mL Packer-Flasche Bernsteinfarben 12 12 Stück
16328657 250 mL Probenbehälter Durchsichtig 24 24 Stück
16338657 500 ml Probenbehälter Durchsichtig 12 12 Stück
15754022 1000 mL Behälter Bernsteinfarben 12 12 Stück
15329541 2.000 ml Weithalsflasche Durchsichtig 6 6 Stück
14 options
Artikelnummer. 16204651
Marke: Thermo Scientific™ 23CTP4/PF
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersparen Sie sich mit gebrauchsfertigen Glasprodukten in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen hohe Anschaffungskosten für Laborausrüstung.
Ersparen Sie sich mit gebrauchsfertigen Glasprodukten in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen hohe Anschaffungskosten für Laborausrüstung.Thermo Scientific™ entpyrogenisierte Glasbehälter sind speziell vorbehandelt, sodass sie mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml für die Verwendung in der abschließenden Sterilisation, Wasserprobenahme und Produktlagerung geeignet sind.
  • Die Reinigung und Verpackung erfolgt in einem Reinraum der Klasse 100/10
  • Jeder Charge ist ein Analysenzertifikat (COA) beigefügt
Empfohlen für:
Endotoxinfreie Anwendungen
Bestellinformationen:
Behälter mit zusätzlicher Zertifizierung für geringen Partikelanteil sind erhältlich. Thermo Scientific bietet auch speziell vorbehandelte Glasfläschchen an, sodass diese einen Endotoxingehalt von weniger als 0,06 EU/ml aufweisen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstmitarbeiter, um Informationen zu unserem Entpyrogenisierungsservice zu erhalten, der in unserem Reinraum der Klasse 100 gemäß unserem validierten Verfahren durchgeführt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,12 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,12 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,591 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 72
Zertifizierung/Konformität Erfüllt Endotoxinwerte von weniger als 0,06 EU/ml; mit Analysezertifikat
Closure Included Yes
Öffnung Narrow
Höhe (metrisch) 44,96 mm
Produkttyp Fläschchen
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE
Verschlussmaterial Urea
Verschlussgröße 13-425 mm
Durchmesser (metrisch) 15,01mm