Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Descripción
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
- Borosilikatglas Typ 1
- Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
- Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
- Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Braunglas-Fläschchen, vormontiert mit Stopfen und Aluminium-Crimpverschluss |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,75 in. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 44,45 mm |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
| Anzahl pro Karton | 50 |
| Volumen (angloamerikanisch) | 3,4 oz. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?