Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Artikelnummer. 15428363
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
20 mL
30 ml
30 ml
50 ml
100 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verschlussgröße:
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
Anzahl pro Karton:
48
50
100
Packungsgröße:
100 Stück
48 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Verschlussgröße Anzahl pro Karton unitSize
15428363 100 mL Durchsichtig 20 mm 50 50 Stück
15217203 2 ml Durchsichtig 13 mm 100 100 Stück
16483899 2 ml Bernsteinfarben 13 mm 100 100 Stück
15193508 5 ml Durchsichtig 20 mm 50 50 Stück
16255451 5 ml Bernsteinfarben 20 mm 50 50 Stück
15103518 10 ml Durchsichtig 20 mm 50 50 Stück
15280519 10 ml Bernsteinfarben 20 mm 50 50 Stück
15123518 20 mL Durchsichtig 20 mm 48 50 Stück
18876103 20 mL Durchsichtig 20 mm 48 48 Stück
15133518 30 ml Durchsichtig 20 mm 50 50 Stück
15662344 30 ml Bernsteinfarben 20 mm 50 50 Stück
15153518 50 ml Durchsichtig 20 mm 50 50 Stück
15352426 100 mL Bernsteinfarben 20 mm 50 50 Stück
13 options
Artikelnummer. 15428363
Marke: Thermo Scientific™ ST10020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
  • Borosilikatglas Typ 1
  • Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
  • Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
  • Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 44,45 mm
Material Glas
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 100 mL
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Anzahl pro Karton 50
Volumen (angloamerikanisch) 3,4 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 100 mL
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelverschluss (zusammengesetzt) mit Stopfen
Menge 50 Kartons
Verschlussgröße 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Aseptik-Protokoll
Zertifizierung/Konformität Sterilitätszertifikat und Pyrogentest liegen bei
Höhe (metrisch) 95,25 mm
Produkttyp Fläschchen