Learn More
Thermo Scientific™ Depyrogenisierte sterile Leerfläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ depyrogenisierte sterile Leerfläschchen sind in Größen von 1 bis 100 ml erhältlich.Sterilisationszertifikat und Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.Die sterilen Fläschchen bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Butyl-Stopfen und Aluminiumverschlüssen.
- Borosilikatglas Typ 1
- Mit Stopfen aus Butyl und Verschlüssen aus Aluminium
- Geeignet für Verfahren, in denen aseptische Arbeitsmethoden erforderlich sind
- Sterilisationszertifikat & Pyrogentest im Lieferumfang jeder Charge enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Klarglasfläschchen, zusammengesetzt mit Stopfen und Aluminium-Bördeldichtung |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,15 in. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 29,25 mm |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 20 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
| Anzahl pro Karton | 48/Cs. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,68 oz. |
| Mehr anzeigen |