Learn More
Dequalinium Chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16474397 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16474397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0567
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Dequalinium Chloride is a selective blocker of apamin-sensitive K+ channels.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dequalinium Chloride
CAS 522-51-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H40Cl2N4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1=[N+](C2=CC=CC=C2C(N)=C1)CCCCCCCCCC[N+](C3=CC=CC=C3C(N)=C4)=C4C.[Cl-].[Cl-]
Molekulargewicht (g/mol) 527.57
Formelmasse 527.57
Reinheit (%) 96.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation