Learn More
Derivatisierte Carbonylverbindungen 877 Gemisch 1000 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326982
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326982 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326982 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000877AL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
CAS 1019-57-4, 1527-98-6, 1527-96-4, 1589-62-4, 1527-95-3, 1081-15-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitril
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) 1000 μg/mL∣Heptanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Nonanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Octanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Pentanal-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL∣Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 1000 μg/mL