Learn More
Thermo Scientific™ Dermasel-Agar
Artikelnummer. 10716223
Click to view available options
Füllgewicht:
17,5 g ±5 %
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10716223
Marke: Thermo Scientific™ PO5037A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Isolieren und identifizieren Sie Dermatophyten und andere Pilze aus Haar-, Nagel- und Hautproben mithilfe dieses selektiven Mediums im Plattenformat.
Isolieren und identifizieren Sie Dermatophyten und andere Pilze aus Haar-, Nagel- oder Hautabstrichen mit dem selektiven Thermo Scientific™ Dermasel-Agar. Auf Dermasel-Agar gezüchtete Dermatophyten zeigen die charakteristische Kolonien-Morphologie mit der typischen Pigmentierung. Makrokonidien und Mikrokonidien sind typisch für die Spezies bei mikroskopischen Untersuchungen zur Identifizierung.
Identifizieren Sie Pilzinfektionen auf Kopf, Haut und Nägeln mit Dermasel-Agar, der speziell für die primäre Isolierung und Identifizierung von dermatophyten Pilzen zusammengestellt wurde.
  • Fast neutraler pH-Wert fördert das Pilzwachstum
  • Cycloheximid hemmt das Wachstum von saprophytischen Pilzen, Hefen und bakterieller Hautflora
  • Charakteristische Kolonien-Morphologie, typische Pigmentierung, Makrokonidien und Mikrokonidien erleichtern die Identifizierung
  • Gebrauchsfertige praktische Fertigmedien
Emmons1 hat vorgeschlagen, dass Medien für das Wachstum von Dermatophyten einen pH-Wert von 6,8 bis 7,0 haben sollten, und nicht einen pH-Wert 5,6, wie es oft empfohlen wird. Ein nahezu neutraler pH-Wert ist besser für das Wachstum mancher Pilze und der saure pH-Wert, der zur Unterdrückung von bakteriologischen Verunreinigungen eingesetzt wird, kann durch Antibiotika ersetzt werden.
Die Zugabe von Dermasel-Selektiv-Supplement (Artikel-Nr. SR0075E) zum Medium, um einen Cycloheximid-Wert von 0,4 g/l und einen Chloramphenicol-Wert von 0,05 g/l zu erreichen, macht das Medium selektiv für Dermatophyten und hemmt das Wachstum von saprophytischen Pilzen, Hefen und bakterieller Hautflora.
Es wurde berichtet, dass die Zugabe von Cycloheximid und einem antibakteriellen Wirkstoff die Isolierung von Dermatophyten erheblich verbessert, insbesondere, wenn das Inokulum, z. B. Pferdehaare, stark verschmutzt war.2,3 Das Vorhandensein von Staphylokokken, die bei Fehlen des Antibiotikums wachsen können, verhindert nachweislich das In-vitro-Wachstum von Trichophyton rubrum. Das Vorhandensein von Cycloheximid im Medium hemmt das Wachstum verschiedener Arten von Trichosporon cutaneum, Candida parasilosis, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium und Cephalosporium, die mit erkrankten Nägeln in Verbindung gebracht werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Dermasel-Agar
Format 90mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17,5 g ±5 %
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Packung