missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Dermaseptin

Artikelnummer. 16431918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16431918 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16431918 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0263

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dermaseptin, a peptide isolated from frog skin, exhibits potent antimicrobial activity against bacteria, fungi, and protozoa at micromolar concentration.

Spezifikation

Reinheit 98.24%
CAS 136212-91-4
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 3455.1 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 25 mg/mL (7.24 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.