Learn More
Beskrivning
- Hergestellt aus Polychloropren
- Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
- Komfort und Flexibilität der Naturkautschuk-Handschuhen zu einem ähnlich wettbewerbsfähigen Preis
- Die Neopren-Zusammensetzung bietet bessere chemische Beständigkeit.
- Die neue Manschette mit gerolltem Bündchen verhindert ein Abrollen des Handschuhs und bietet so einen besseren Schutz.
- Steril
- Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen verfügbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material der Rückseite | Neopren |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Labor |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Neoprenhandschuhe |
| Größe | 7 |
| Sterilität | Steril |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?