Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Neoprenhandschuhe der Serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8005129 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
12475070 6,5 200 Paare
12852193 8,5 200 Paare
12842193 7,5 200 Paare
12425080 9 200 Paare
12405080 8 200 Paare
12485070 7 200 Paare
12465070 6 200 Paare
7 options
Artikelnummer. 12475070
Marke: Ansell™ 73711065
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Der derzeit technisch fortschrittlichste sterile Handschuh Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Hergestellt aus Polychloropren
  • Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Komfort und Flexibilität der Naturkautschuk-Handschuhen zu einem ähnlich wettbewerbsfähigen Preis
  • Die Neopren-Zusammensetzung bietet bessere chemische Beständigkeit.
  • Die neue Manschette mit gerolltem Bündchen verhindert ein Abrollen des Handschuhs und bietet so einen besseren Schutz.
  • Steril
  • Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Stulpenmaterial Neopren
Anwendungen Laboratory
Farbe Grün
Latex Free Yes
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe 6,5
Sterilität Steril
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 200/KARTON
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 73-711