Learn More
Ansell DermaShield™ Grüne Handschuhe der Serie 73-721 aus Neopren
Artikelnummer. 11736693 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11736693 6 200 Paare
11746693 6,5 200 Paare
11756693 7 200 Paare
12465080 7,5 200 Paare
11776693 8 200 Paare
11796693 9 200 Paare
11786693 8,5 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11736693 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 73721060
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet den Komfort und die Flexibilität von Naturkautschuk-Handschuhen, aber die Neopren-Zusammensetzung verfügt über eine bessere chemische Beständigkeit. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Aller
  • Hergestellt aus Polychloropren
  • Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen
  • Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Chemische Beständigkeit durch Neopren-Beschichtung
  • Das Rollbündchen verhindert das Herunterrutschen des Handschuhs
  • Biskuit-Fingerspitzengriff
  • Puderfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Stulpenmaterial Neopren
Accelerator Free Ja
Anwendungen Industrie
AQL 0.65
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polychloropren
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe für kontrollierte Umgebungen
Größe 6
Sterilität Nicht steril
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Menge 200 Paar/Cs.
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 73-721