Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Handschuhe der Serie 73-721 aus Neopren
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Beschreibung
- Hergestellt aus Polychloropren
- Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen
- Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
- Chemische Beständigkeit durch Neopren-Beschichtung
- Das Rollbündchen verhindert das Herunterrutschen des Handschuhs
- Biskuit-Fingerspitzengriff
- Puderfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Material der Rückseite | Neopren |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 6,5 |
| Dicke (metrisch) | 0,175 mm |
| Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
| Mehr anzeigen |