Learn More
Ansell™ DermaShield™ Grüne Handschuhe der Serie 73-721 aus Neopren
Artikelnummer. p-8005146 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
200 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
11736693 6 200 Paare
11746693 6,5 200 Paare
11756693 7 200 Paare
12465080 7,5 200 Paare
11776693 8 200 Paare
11796693 9 200 Paare
11786693 8,5 200 Paare
7 options
Artikelnummer. 11736693
Marke: Ansell™ 73721060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet den Komfort und die Flexibilität von Naturkautschuk-Handschuhen, aber die Neopren-Zusammensetzung verfügt über eine bessere chemische Beständigkeit. Er ist frei von Latexproteinen und Beschleunigern und minimiert sowohl Typ I- als auch Typ IV-Allergien im Zusammenhang mit Naturkautschuk.
  • Hergestellt aus Polychloropren
  • Für nicht-sterile kontrollierte Umgebungen
  • Frei von Latexproteinen und Beschleunigern
  • Chemische Beständigkeit durch Neopren-Beschichtung
  • Das Rollbündchen verhindert das Herunterrutschen des Handschuhs
  • Biskuit-Fingerspitzengriff
  • Puderfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Neopren
Stulpenmaterial Neopren
Anwendungen Industrial
Farbe Green
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Produkttyp Handschuhe
Größe 6
Dicke (metrisch) 0,175 mm
Farbe der Handschuhstulpe Grün
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Menge 200 Paare
Beständig gegen Chemische Beständigkeit
Serie 73-721