Learn More
Thermo Scientific™ Dermatophyt-Medium mit Phenolrot
Beschreibung
Isolieren Sie Dermatophytpilze selektiv aus den Proben, wie z. B. Haar, Hautgeschabsel und Nägeln mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Dermatophytmedium mit Phenolrot. Der nahezu neutrale pH-Wert des Mediums ist besser für das Wachstum von Pilzen geeignet. Der oft empfohlene saure pH-Wert zur Absaugung bakterieller Kontaminanten wird durch Zugabe von selektiven Wirkstoffen ersetzt. Chloramphenicol und Cycloheximid machen das Medium selektiv für Dermatophyten, die viele saprophytische Pilze, Hefen und bakterielle Hautflora hemmen.1
Verwenden Sie Dermatophyt Medium mit Phenolrot für die Isolierung von Dermatophytpilzen aus Proben wie Haaren, Hautgeschabsel und Nägeln.
- Hemmt das Wachstum von kontaminierenden saprophytischen Pilzen, Hefen und bakterieller Hautflora.1
- Chloramphenicol und Cycloheximid im Medium verbessern die Isolierung von Dermatophyten, insbesondere wenn das Inokulum stark kontaminiert ist.2, 3
- Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb/orange |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Beschreibung | Dermatophyt-Medium mit Phenolrot |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19.5 g ± 1.0 g |
| Verpackungsart | 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt |
| Menge | 10 Stück/Packung |