Learn More
Thermo Scientific™ Dermatophyten-Selektivagar (Taplin)
Artikelnummer. 10737743
Click to view available options
Beschreibung:
Dermatophyten-Selektivagar (Taplin)
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10737743
Marke: Thermo Scientific™ PO5087A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Anhand einer eindeutigen Farbänderung in diesem selektiven Medium können Sie Dermatophyten und andere Pilze isolieren und schnell differenzieren.
Mit dem Thermo Scientific™ Dermatophyten-Selektivagar (Taplin) können Sie Dermatophyten und andere Pilze selektiv isolieren und schnell differenzieren. Das Medium enthält Cycloheximid, Gentamycin und Chlortetracyclin, welche die bakterielle Begleitflora sowie teilweise das Wachstum von anderen Hefen und Schimmelpilzen unterdrücken. Eine Farbänderung im Medium unterscheidet Dermatophyten von anderen Pilzen, die vorhanden sein können.
Zusätzlich zu den selektiven Inhibitoren Cycloheximid, Gentamycin und Chlortetracyclin enthält Dermatophyten-Selektivagar nach Taplin den pH-Indikator Phenolrot. Eine Farbänderung von Gelb zu Rot zeigt die proteolytische Aktivität der meisten Dermatophyten und die Bildung von Basismetaboliten an. Im Gegensatz zu typischen Dermatophyten bilden viele andere Schimmelpilze saure Metaboliten, welche die Farbe des Agars nicht ändern. Daher ist es möglich, sehr schnell zwischen Dermatophyten und anderen Pilzen zu unterscheiden.
  • Selektiv: bakterielle Begleitflora wird unterdrückt
  • Klare Ergebnisse: Farbveränderung zur schnellen Differenzierung von Dermatophyten
  • Gebrauchsfertig: Praktische Fertignährmedien
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb- und vollautomatisierte Testmöglichkeiten sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung Dermatophyten-Selektivagar (Taplin)
Format 90mm-Einzelplatte
Produkttyp Agar
Füllgewicht 17,5 g ±5 %
Verpackungsart Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis
Menge 10/Packung