Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ 740 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einwegprodukt
- Chemikalienbeständig gemäß EN 374
- Hoher Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination
- Sehr gute mechanische Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einweghandschuhen
- Zugelassen für die Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln gemäß EU 1935/2004
- Frei von Naturlatex
- Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
- Die Handschuhoberfläche ist silikonfrei
- Erfüllt die Anforderungen der EN 455
- Medizinprodukt nach 93/42/EWG
- Gutes Tastgefühl
- Überragender Komfort
- Erhöhte Zugfestigkeit
- Aufgeraute Fingerspitzen für einen besseren Halt
- Perfekte Passform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM 1671 2007 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 3, EN374, EU 1935/2004, EN 455, 93/42/EWG |
| Farbe | Blau |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 6 |
| Dicke (metrisch) | 0,11mm |
| Länge (metrisch) | 240 bis 260 mm |