Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe
Artikelnummer. p-7146316
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15300392 6 50 Stück
15310392 7 50 Stück
15320392 8 50 Stück
15330392 9 50 Stück
15350392 10 50 Stück
30040225 11 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 15300392
Marke: Honeywell KCL™ 074306082C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Honeywell KCL™ Dermatril™ P 743 Handschuhe sind chemisch und mechanisch beständig und für die Lebensmittelverarbeitung zugelassen.
  • Medizinischer chirurgischer Schutzhandschuh gemäß EN 374
  • Sowohl die chemische als auch die mechanische Beständigkeit sind gegenüber dem Dermatril™ 740 erhöht
  • Kann länger verwendet werden und bietet Schutz gegen eine größere Bandbreite gefährlicher Substanzen.
  • Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004
  • Lebensmittelqualität durch RAL-Zulassung
  • Silikonfreie Handschuhoberfläche
  • Erfüllt die Anforderungen von EN 455
  • Medizinprodukt nach Richtlinie 93/42/EWG
  • Frei von Naturlatex
  • Resistent gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virusresistent nach ASTM 1671:2007
  • Hohes Tastgefühl
  • Ausgezeichneter Tragekomfort
  • Erhöhte Zugfestigkeit
  • Verbesserter Griff
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Perfekte Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM 1671:2007
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Zugelassen für die Lebensmittelverarbeitung gemäß EU 1935/2004. EG-Kategorie PSA 3
Farbe Blau
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe 6
Dicke (metrisch) 0,2 mm
Menge 50/Pckg.
Beständig gegen Verschiedene zytotoxische Wirkstoffe, virenresistent gegen ASTM F1671: 2007
Länge (metrisch) 270-290 mm