missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dermofungin, TRC

Artikelnummer. 30136156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136156 10 g 10 Gramm
30133713 50 g 50 Gramm
30007228 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136156 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD28193010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 130-16-5
Summenformel C9 H6 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 179.6
Synonym Cloxiquine, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 5-Chloro-8-oxyquinoline, 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinoline-8-ol, 5-Chlorooxine, 8-Hydroxy-5-chloroquinoline, Cloxyquin, Dermofongin, Dermofungin, NSC 35083, NSC 53182, NSC 74943, Clioquinol Imp. A (EP)
IUPAC-Name 5-Chlorchinolin-8-ol
SMILES Oc1ccc(Cl)c2cccnc12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cloxiquine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
Formelmasse 179.0138
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.