Learn More
Des[1-(4,4-Difluorcyclohexancarboxamido)-1-phenylpropyl]-3-hydroxymethyl Maraviroc, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Des[1-(4,4-difluorocyclohexanecarboxamido)-1-phenylpropyl]-3 |
| CAS | 856703-83-8 |
| Summenformel | C13 H22 N4 O |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H22N4O/c1-8(2)13-16-15-12(7-18)17(13)11-5-9-3-4-10(6-11)14-9/h8-11,14,18H,3-7H2,1-2H3/t9-,10+,11- |
| SMILES | CC(C)c1nnc(CO)n1[C@@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)N3 |
| IUPAC-Name | [4-[(1S,5R)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-5-propan-2-yl-1,2,4-triazol-3-yl]methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.34 |
| Formelmasse | 250.1794 |