Learn More
Des[5-(2-dimethylamino)ethyl] Diltiazem, TRC
Artikelnummer. 30366646
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30366646 50 mg 50 Milligramm
30366348 10 mg 10 Milligramm
30358380 250 mg 250 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 30366646
Marke: Toronto Research Chemicals TRCD28895050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87447-47-0
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Formelmasse 343.0878
InChI-Formel InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
IUPAC-Name [(2S,3S)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate
Summenformel C18 H17 N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 343.4
SMILES COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
Synonym (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP)
Spezifikation
Menge 50 mg