missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate

Artikelnummer. 16411958
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16411958 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16411958 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0298A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress [Des-Arg9]-Bradykinin acetate is a Bradykinin B1 receptor agonist that displays selectivity for B1 over B2 receptors.

Spezifikation

Reinheit 96.9%
CAS 23827-91-0
Inhalt und Lagerung Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Molekulargewicht 964.07 g/mol
Produkttyp Peptides
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (103.73 mM∣Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.