Learn More
Desacetyl Diltiazem-d4, TRC
Artikelnummer. 30356182
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356182 2.5 mg 2.50 Milligramm
30359240 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30356182 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2886822.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112259-40-2
Summenformel C20H20D4N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 376.51
Synonym (2S-cis)-5-[2-(Dimethylamino)ethyl-1,1,2,2-d4]-2,3-dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
SMILES O[C@@H]1[C@H](C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C(C=CC=C3)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C)C)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desacetyl Diltiazem-d4
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H24N2O3S/c1-21(2)12-13-22-16-6-4-5-7-17(16)26-19(18(23)20(22)24)14-8-10-15(25-3)11-9-14/h4-11,18-19,23H,12-13H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1/i12D2,13D2