Learn More
Desacetyl Famciclovir, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desacetyl Famciclovir |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Formelmasse | 279.1331 |
| Reinheit (%) | >95% |