Learn More
Desacetyl Forskolin, TRC
Artikelnummer. 30357484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30357484 100 mg 100 Milligramm
30349494 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30357484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD281860100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64657-20-1
Summenformel C20 H32 O6
Molekulargewicht (g/mol) 368.46
Synonym (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyldodecahydro-5,6,10,10b-tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 7-Deacetylforskolin, 7-Desacetylforskolin, 7-Deacetylcoleonol, Deacetylforskolin, Forskolin D
IUPAC-Name (3R,4aR,5S,6S,10S,10aR,10bS)-3-Ethenyl-5,6,10,10b-Tetrahydroxy-3,4a,7,7,10a-Pentamethyl-5,6,6a,8,9,10-Hexahydro-2H-Benzo[f]Chromen-1-One
SMILES CC1(C)CC[C@H](O)[C@@]2(C)C1[C@H](O)[C@H](O)[C@@]3(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]23O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desacetyl Forskolin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H32O6/c1-7-17(4)10-12(22)20(25)18(5)11(21)8-9-16(2,3)14(18)13(23)15(24)19(20,6)26-17/h7,11,13-15,21,23-25H,1,8-10H2,2-6H3/t11-,13-,14?,15-,17-,18-,19+,20-/m0/s1
Formelmasse 368.2199