missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desacetylcinobufotalin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16481568
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16481568 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16481568 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0882

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Desacetylcinobufotalin is a natural compound; apoptosis inducer and shows the marked inhibition effect to HepG2 cells and the IC50 value is 0.0279μmol/ml.

Desacetylcinobufotalin is a natural compound

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Desacetylcinobufotalin
CAS 4099-30-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H32O6
Menge 5 mg
Synonym Deacetylcinobufotalin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5(O)[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Molekulargewicht (g/mol) 416.51
Formelmasse 416.51
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.