Learn More
Deschloro-Amlodipin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Deschloro Amlodipine |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H26N2O5/c1-4-27-20(24)18-15(12-26-11-10-21)22-13(2)16(19(23)25-3)17(18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,17,22H,4,10-12,21H2,1-3H3 |
| Formelmasse | 374.1842 |