Learn More
Desethylterbuthylazine-d9 (tert-butyl-d9), CDN
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Desethyl Terbuthylazine-d9 |
| CAS | 1219798-52-3 |
| Summenformel | C7 2H9 H3 Cl N5 |
| Menge | 0.01 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Nc1nc(N)nc(Cl)n1)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 6-chloro-4-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.71 |
| Formelmasse | 210.1346 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |