Learn More
Desidustat, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494856 100 mg 100 Milligramm
16483808 10 mg -
16460187 50 mg 50 Milligramm
16446537 5 mg -
16400999 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494856 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY103227
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desidustat
Physikalische Form Solid
CAS 1616690-16-4
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H16N2O6
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (30.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(OCC3CC3)C1=O)C=CC=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
Formelmasse 332.31
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research