Learn More
Desipramin-d3, TRC
Artikelnummer. 30362273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362273 25 mg 25 Milligramm
30356818 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30362273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD29005325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65100-49-4
Summenformel C18 2H3 H20 N3
Molekulargewicht (g/mol) 284.41
Synonym Desipramine D3
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3-(2,3,4-Trideuterio-5,6-Dihydrobenzo[b][1,4]Benzodiazepin-11-yl)Propan-1-Amin
SMILES [2H]c1cc2N(CCCN(C)C)c3ccccc3CNc2c([2H])c1[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material Desipramine Methyl-d3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H23N3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19-16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19H,7,12-14H2,1-2H3/i4D,6D,9D
Formelmasse 284.208
Reinheit (%) >95%