Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Artikelnummer. 10243090
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
32 mm (AD) auf oberes Gewinde GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28G
4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
GL45 (m), unteres Gewinde GL 25 (m)
GL45.
Unteres Gewinde GL 25 (m) auf oberes Gewinde GL 45 (m)
Enthält:
Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm
Formteile für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Schlauchverbindung für Durchm. 5 bis 11,5 mm, PAD-Durchm. 53 mm, 32 mm AD Schlauch
Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler
Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm
Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen
Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m)
Produkttyp:
Tischanbringung
Wandbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Enthält Produkttyp unitSize
10243090 32 mm (AD) auf oberes Gewinde GL 45 Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
17327419 GL45 (m), unteres Gewinde GL 25 (m) Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen Wandbefestigung 1 Stück
15265134 6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in. Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm Tischanbringung 1 Stück
16313547 4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m) Tischanbringung 1 Stück
15357439 GL45. Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm Wandbefestigung 1 Stück
15846394 Unteres Gewinde GL 25 (m) auf oberes Gewinde GL 45 (m) Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler Tischanbringung 1 Stück
17884154 4 x UNF 1/4 in. 28G Formteile für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Schlauchverbindung für Durchm. 5 bis 11,5 mm, PAD-Durchm. 53 mm, 32 mm AD Schlauch Tischanbringung -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10243090 Lieferant SymLine™ Lieferanten-Nr. 106450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Abfülleinheiten werden platzsparend in Ihrem Arbeitsbereich montiert. Erhältlich als spezieller HPLC-Anschluss, zum direkten Anschluss an Ihre Abfallrohre.
  • Die Desktop-Halterung kann an fast allen Schreibtischen integriert werden. Ob in Verbindung mit einem Arbeitstisch oder einem Abzug, es bietet immer eine effiziente Übertragung von flüssigen Abfällen in angeschlossene Abfallsysteme.
  • Flache Tischhalterung und HPLC-Abfallsammler in einem. Dank integrierter Anschlüsse für Kapillaren und Röhrchen ragt diese Installation nur leicht aus der Arbeitsplatte heraus.
  • Mit der hinteren Wandhalterung nutzen Sie die verfügbare Kapazität Ihres Arbeitsbereichs und haben noch mehr Platz für Laborproben und Versuchsaufbauten. Abfall kann direkt im Abzug entsorgt werden.
  • Spezifikation
    Verschlussgröße 32 mm (AD) auf oberes Gewinde GL 45
    Enthält Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme
    Zur Verwendung mit (Geräte) Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem
    Material HDPE-EC
    Produkttyp Tischanbringung