Learn More
SymLine™ Tisch- und Wandhalterungen
Click to view available options
Verschlussgröße:
32 mm (AD) auf oberes Gewinde GL 45
4 x UNF 1/4 in. 28G
4 x UNF 1/4 Zoll 28 G und 2 x NPT 1/8 Zoll
6 x UNF 1/4 in., 1 x NPT 1/8 in.
GL45 (m), unteres Gewinde GL 25 (m)
GL45.
Unteres Gewinde GL 25 (m) auf oberes Gewinde GL 45 (m)
Enthält:
Fassung mit Zubehör für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm und 1 x NPT 1/8 in.. Verbindung oben, Schlauchverbinder für (ID) Durchm. 6,4 bis 9 mm, Pad-Durchm. 53 mm, Verbindung zum Schlauch (AD) 32 mm
Formteile für Kapillardurchm. 2,3/3,2 mm, 2 x NPT 1/8 in., Schlauchverbindung für Durchm. 5 bis 11,5 mm, PAD-Durchm. 53 mm, 32 mm AD Schlauch
Halterung für Tischbohrung (AD) 35 mm mit Zähler
Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm
Halterung mit Montageflansch, langer Schaft für XL-Trichter, zwei 90°-Biegungen
Halterung mit Pad-Durchm. 53 mm mit Anschlussgewinde GL25 (m)
Produkttyp:
Tischanbringung
Wandbefestigung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | GL45. |
| Enthält | Halterung mit Montageflansch für Rückwandbohrung von 34 bis 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Flüssigkeiten in angeschlossene Abfallsysteme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kombinierbar mit 3x- und 4x-Kollektor, SafetyWasteCap, Sicherheitstrichter und Schlauchsystem |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Wandbefestigung |